(Alilsulfonil)benceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Phenyl 2-propenyl sulfone, Allylsulfonylbenzene, Allyl Phenyl sulphone, (Allylsulphonyl)benzene, (2-Propen-1-ylsulfonyl)benzene, (2-Propenylsulfonyl)benzene
A10401.06 A10401.14
A10401.06EA 47.3 EUR
A10401.06 A10401.14
(Alilsulfonil)benceno ≥98%
(Alilsulfonil)benceno
Purity: 98% CAS No.: 16212-05-8 Molecular Formula: C9H10O2S Formula Weight: 182.24 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 111-113°/0.5mm MDL No.: MFCD00014739
Formula: C₉H₁₀O₂S
Pto. Ebullición: 111…113 °C (0,5 mmHg)
Densidad: 1,189
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014739
Núm. CAS: 16212-05-8
EINECS: 240-338-8