4-Iodo-2-metoxibenzoato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 5-Iodo-2-(methoxycarbonyl)anisole, Methyl 4-iodo-2-methoxybenzoate, 4-Iodo-2-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate, Methyl 4-iodo-o-anisate, Methyl 3-iodo-4-methoxybenzoate
A10549.06 A10549.14
A10549.06EA 53.3 EUR
A10549.06 A10549.14
4-Iodo-2-metoxibenzoato de metilo ≥98%
4-Iodo-2-metoxibenzoato de metilo
Purity: 98% CAS No.: 35387-93-0 Molecular Formula: C9H9IO3 Formula Weight: 292.07 Melting Point: 93-95° Beilstein Reference: 2692711
Formula: C₉H₉IO₃
MW: 292,07 g/mol
Pto. de fusión: 93…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052925
Núm. CAS: 35387-93-0