2,3-Diclorofenilhidracinio cloruro ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,3-Diclorofenilhidrazina clorhidrato
A10717.06 A10717.14 A10717.22
A10717.06EA 55.9 EUR
A10717.06 A10717.14 A10717.22
2,3-Diclorofenilhidracinio cloruro ≥97%
2,3-Diclorofenilhidracinio cloruro
Purity: 97% CAS No.: 21938-47-6 Molecular Formula: C6H6Cl2N2.HCl Formula Weight: 213.49 Melting Point: ca 204° dec. Beilstein Reference: 3708910
Formula: C₆H₇Cl₃N₂
MW: 213.49 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 204 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052265
Núm. CAS: 21938-47-6