5-Cloro-2-metoxibenzoato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 5-Chloro-2-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 5-chloro-2-methoxybenzoate
A10787.14 A10787.22 A10787.36
A10787.14EA 40.5 EUR
A10787.14 A10787.22 A10787.36
5-Cloro-2-metoxibenzoato de metilo ≥98%
5-Cloro-2-metoxibenzoato de metilo
Purity: 98% CAS No.: 33924-48-0 Molecular Formula: C9H9ClO3 Formula Weight: 200.62 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5460 Boiling Point: 235-240° Beilstein Reference: 2719088 MDL No.: MFCD00017511
Formula: C₉H₉ClO₃
MW: 200,62 g/mol
Pto. Ebullición: 235…240 °C
Densidad: 1,259
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017511
Núm. CAS: 33924-48-0
EINECS: 251-743-4