2,4-Diclorofenilhidracinio cloruro ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,4-Diclorofenilhidrazina clorhidrato
A10943.09
A10943.18
A10943.30
A10943.09EA
75.8
EUR
A10943.09
A10943.18
A10943.30
2,4-Diclorofenilhidracinio cloruro ≥98%
2,4-Diclorofenilhidracinio cloruro
Purity: 98%
CAS No.: 5446-18-4
Molecular Formula: C6H6Cl2N2.HCl
Formula Weight: 213.49
Melting Point: ca 212° dec.
Beilstein Reference: 3708828
Formula:
C₆H₇Cl₃N₂ MW: 213,49 g/mol Pto. de fusión: ∼ 212 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012929 Núm. CAS: 5446-18-4 EINECS: 226-659-6 |