3,5-Dimetilfenilhidracinio cloruro ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A11336.06
A11336.14
A11336.06EA
46.7
EUR
A11336.06
A11336.14
3,5-Dimetilfenilhidracinio cloruro ≥98%
3,5-Dimetilfenilhidracinio cloruro
Purity: 98%
CAS No.: 60481-36-9
Molecular Formula: C8H12N2.HCl
Formula Weight: 172.66
Melting Point: 180° dec.
MDL No.: MFCD00052269
Formula:
C₈H₁₃ClN₂ Pto. de fusión: 180 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052269 Núm. CAS: 60481-36-9 |