1-Bromo-4-(metilsulfonil)benceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Bromo-4-(methylsulphonyl)benzene
A11427.09
A11427.18
A11427.09EA
53.2
EUR
A11427.09
A11427.18
1-Bromo-4-(metilsulfonil)benceno ≥98%
1-Bromo-4-(metilsulfonil)benceno
Purity: 98+%
CAS No.: 3466-32-8
Molecular Formula: C7H7BrO2S
Formula Weight: 235.10
Melting Point: 101-102°
Beilstein Reference: 2045675
Formula:
C₇H₇BrO₂S Pto. de fusión: 101…102 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00025065 Núm. CAS: 3466-32-8 EINECS: 222-421-0 |