4,5-Dihidroxibenceno-1,3-disulfonato de disodio monohidrato ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Tiron monohidrato
A11439.14 A11439.22 A11439.36
A11439.14EA 38.6 EUR
A11439.14 A11439.22 A11439.36
4,5-Dihidroxibenceno-1,3-disulfonato de disodio monohidrato ≥97%
4,5-Dihidroxibenceno-1,3-disulfonato de disodio monohidrato
Purity: 97% CAS No.: 270573-71-2 Molecular Formula: C6H4Na2O8S2.H2O Formula Weight: 332.23 (314.21anhy) Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4629740 Merck Reference: 14,9465 MDL No.: MFCD00007473
Formula: C₆H₄Na₂O₈S₂·1H₂O
MW: 332.22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149531
Núm. CAS: 270573-71-2
EINECS: 205-741-5