3,5-Dimetoxibenzoato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Methyl 3,5-dimethoxybenzoate, 3,5-Dimethoxybenzoic acid methyl ester
A11486.09 A11486.18
A11486.09EA 38.5 EUR
A11486.09 A11486.18
3,5-Dimetoxibenzoato de metilo ≥98%
3,5-Dimetoxibenzoato de metilo
Purity: 98% CAS No.: 2150-37-0 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 40-43° Boiling Point: 298° Beilstein Reference: 2693126 MDL No.: MFCD00008432
Formula: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Pto. Ebullición: 298 °C
Pto. de fusión: 40…43 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008432
Núm. CAS: 2150-37-0
EINECS: 218-423-6