Oxamida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11570.0E
A11570.22
A11570.36
A11570.0EEA
457
EUR
A11570.0E
A11570.22
A11570.36
Oxamida ≥98%
Oxamida
Purity: 98+%
CAS No.: 471-46-5
Molecular Formula: C2H4N2O2
Formula Weight: 88.07
Odour: Odourless
Melting Point: ca 350° dec.
Beilstein Reference: 1743262
Merck Reference: 14,6918
MDL No.: MFCD00008007
Formula:
C₂H₄N₂O₂ Pto. de fusión: ∼ 350 °C (desc.) Densidad: 1,667 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008007 Núm. CAS: 471-46-5 EINECS: 207-442-5 Índice Merck: 14,6918 |