2,4-Difluorofenilhidracinio cloruro ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,4-Difluorofenilhidrazina clorhidrato
A11625.06
A11625.14
A11625.22
A11625.06EA
65.6
EUR
A11625.06
A11625.14
A11625.22
2,4-Difluorofenilhidracinio cloruro ≥98%
2,4-Difluorofenilhidracinio cloruro
Purity: 98%
CAS No.: 51523-79-6
Molecular Formula: C6H6F2N2.HCl
Formula Weight: 180.59
Melting Point: ca 255° dec.
Beilstein Reference: 5411448
Formula:
C₆H₇ClF₂N₂ MW: 180.58 g/mol Pto. de fusión: ∼ 255 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013383 Núm. CAS: 51523-79-6 |