Trifluoroacetato de alilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Allyl Trifluoroacetate, ['Trifluoroacetic acid Allyl Ester'], Trifluorethansäure(2-propenyl)ester, Trifluoroacetic allyl ester
A11690.09
A11690.18
A11690.09EA
42.9
EUR
A11690.09
A11690.18
Trifluoroacetato de alilo ≥97%
Trifluoroacetato de alilo
Purity: 97%
CAS No.: 383-67-5
Molecular Formula: CH2=CHCH2O2CCF3
Formula Weight: 154.09
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.3360
Boiling Point: 73-75°
Beilstein Reference: 1766312
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00013567
Formula:
C₅H₅F₃O₂ MW: 154,09 g/mol Pto. Ebullición: 73…75 °C Densidad: 1,183 Pto. de inflamación: –1 °C (30 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013567 Núm. CAS: 383-67-5 EINECS: 206-853-7 UN: 2924 ADR: 3,II |