3,4,5-Trimetoxibenzoato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A11933.14
A11933.22
A11933.36
A11933.14EA
26.3
EUR
A11933.14
A11933.22
A11933.36
3,4,5-Trimetoxibenzoato de metilo ≥98%
3,4,5-Trimetoxibenzoato de metilo
Purity: 98+%
CAS No.: 1916-07-0
Molecular Formula: C11H14O5
Formula Weight: 226.23
Melting Point: 81-85°
Boiling Point: 274-275°
MDL No.: MFCD00008431
Formula:
C₁₁H₁₄O₅ Pto. Ebullición: 274…275 °C Pto. de fusión: 81…85 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008431 Núm. CAS: 1916-07-0 EINECS: 217-629-3 |