2,6-Diclorofenilhidracinio cloruro ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,6-Diclorofenilhidrazina clorhidrato
A11968.03
A11968.06
A11968.03EA
36.5
EUR
A11968.03
A11968.06
2,6-Diclorofenilhidracinio cloruro ≥98%
2,6-Diclorofenilhidracinio cloruro
Purity: 98+%
CAS No.: 50709-36-9
Molecular Formula: C6H6Cl2N2.HCl
Formula Weight: 213.50
Melting Point: ca 225° dec.
Beilstein Reference: 4569738
Formula:
C₆H₇Cl₃N₂ MW: 213.49 g/mol Pto. de fusión: ∼ 225 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012930 Núm. CAS: 50709-36-9 EINECS: 256-730-7 |