Ácido (3-fluoro-4-hidroxifenil)acético ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Fluoro-4-hydroxyphenylacetic acid
A12114.06 A12114.03
A12114.06EA 103 EUR
A12114.06 A12114.03
Ácido (3-fluoro-4-hidroxifenil)acético ≥98%
Ácido (3-fluoro-4-hidroxifenil)acético
Purity: 98% CAS No.: 458-09-3 Molecular Formula: C8H7FO3 Formula Weight: 170.14 Melting Point: 130-133° MDL No.: MFCD00004348
Formula: C₈H₇FO₃
MW: 170.14 g/mol
Pto. de fusión: 130…133 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004348
Núm. CAS: 458-09-3
EINECS: 207-275-8