2-Vinilnaftaleno ≥97% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Estabilización: estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol
A12470.06 A12470.14
A12470.06EA 74.6 EUR
A12470.06 A12470.14
2-Vinilnaftaleno ≥97% estabilizado
2-Vinilnaftaleno
Purity: 97% CAS No.: 827-54-3 Molecular Formula: C12H10 Formula Weight: 154.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 62-67° Boiling Point: 128-131°/13mm Beilstein Reference: 2038190 MDL No.: MFCD00004125
Formula: C₁₂H₁₀
MW: 154,21 g/mol
Pto. Ebullición: 128…131 °C (13 mmHg)
Pto. de fusión: 62…67 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00004125
Núm. CAS: 827-54-3
EINECS: 212-573-6