p-Anisato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 4-Methoxybenzoic acid methyl ester, 4-Anisic acid methyl ester, p-Anisic acid methyl ester, Methyl 4-methoxybenzoate
A12598.14 A12598.22
A12598.14EA 43.3 EUR
A12598.14 A12598.22
p-Anisato de metilo ≥98%
p-Anisato de metilo
Purity: 98+% CAS No.: 121-98-2 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 244-245° Beilstein Reference: 2208571 MDL No.: MFCD00008437
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Pto. Ebullición: 244…245 °C
Pto. de fusión: 48…51 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008437
Núm. CAS: 121-98-2
EINECS: 204-513-2