4,5-Dimetoxi-2-nitrobenzoato de metilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Methyl 6-nitroveratrate, 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate
A12836.18
A12836.30
A12836.36
A12836.18EA
49.7
EUR
A12836.18
A12836.30
A12836.36
4,5-Dimetoxi-2-nitrobenzoato de metilo ≥97%
4,5-Dimetoxi-2-nitrobenzoato de metilo
Purity: 97%
CAS No.: 26791-93-5
Molecular Formula: C10H11NO6
Formula Weight: 241.20
Melting Point: 142-144°
Beilstein Reference: 2381747
Formula:
C₁₀H₁₁NO₆ MW: 241.2 g/mol Pto. de fusión: 142…144 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007239 Núm. CAS: 26791-93-5 EINECS: 248-008-5 |