3,4-Dimetilfenilhidracinio cloruro ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3,4-Dimetilfenilhidrazina clorhidrato
A13027.09
A13027.18
A13027.30
A13027.09EA
47.7
EUR
A13027.09
A13027.18
A13027.30
3,4-Dimetilfenilhidracinio cloruro ≥98%
3,4-Dimetilfenilhidracinio cloruro
Purity: 98%
CAS No.: 60481-51-8
Molecular Formula: C8H12N2.HCl
Formula Weight: 172.66
Melting Point: ca 195° dec.
Beilstein Reference: 6096060
Formula:
C₈H₁₃ClN₂ MW: 172.66 g/mol Pto. de fusión: ∼ 195 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052270 Núm. CAS: 60481-51-8 |