Metilo acrilato ≥99% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Acrilato de metilo
Estabilización:
estabilizado con mequinol
A13128.AE
A13128.AP
A13128.AEEA
25.6
EUR
A13128.AE
A13128.AP
Metilo acrilato ≥99% estabilizado
Metilo acrilato
Stabilized with ca 15 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 99%
CAS No.: 96-33-3
Molecular Formula: CH2=CHCO2CH3
Formula Weight: 86.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -3°(26°F)
Refractive Index: 1.4030
Odour: Stench
Melting Point: -75°
Boiling Point: 79-81°
Beilstein Reference: 605396
Merck Reference: 14,6011
UN No.: 1919
MDL No.: MFCD00008627
Formula:
C₄H₆O₂ MW: 86.09 g/mol Pto. Ebullición: 79…81 °C Pto. de fusión: –75 °C Densidad: 0.956 Pto. de inflamación: –3 °C (26 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00008627 Núm. CAS: 96-33-3 EINECS: 202-500-6 UN: 1919 ADR: 3 II Índice Merck: 14,6011 |