3,4,5-Trimetoxibenzoato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Ethyl 3,4,5-trimethoxybenzoate, 3,4,5-Trimethoxybenzoic acid ethyl ester
A13199.06 A13199.22
A13199.06EA 20.6 EUR
A13199.06 A13199.22
3,4,5-Trimetoxibenzoato de etilo ≥98%
3,4,5-Trimetoxibenzoato de etilo
Purity: 98% CAS No.: 6178-44-5 Molecular Formula: C12H16O5 Formula Weight: 240.26 MDL No.: MFCD00017525
Formula: C₁₂H₁₆O₅
MW: 240,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017525
Núm. CAS: 6178-44-5