4-Amino-2-metoxibenzoato de metilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A13239.06
A13239.14
A13239.06EA
26.3
EUR
A13239.06
A13239.14
4-Amino-2-metoxibenzoato de metilo 98%
4-Amino-2-metoxibenzoato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 27492-84-8
Molecular Formula: C9H11NO3
Formula Weight: 181.19
Melting Point: 154-157°
MDL No.: MFCD00017202
Formula:
C₉H₁₁NO₃ Pto. de fusión: 154…157 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017202 Núm. CAS: 27492-84-8 EINECS: 248-494-9 |