Pentafluorofenilhidrazina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13302.06
A13302.14
A13302.22
A13302.06EA
45
EUR
A13302.06
A13302.14
A13302.22
Pentafluorofenilhidrazina ≥97%
Pentafluorofenilhidrazina
Purity: 97%
CAS No.: 828-73-9
Molecular Formula: C6H3F5N2
Formula Weight: 198.09
Melting Point: 73-78°
Beilstein Reference: 747800
Formula:
C₆H₃F₅N₂ Pto. de fusión: 73…78 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007574 Núm. CAS: 828-73-9 EINECS: 212-586-7 |