4-(4-Nitrobencil)piridina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
4-(p-Nitrobenzyl)Pyridine
A13564.06
A13564.14
A13564.22
A13564.06EA
43.6
EUR
A13564.06
A13564.14
A13564.22
4-(4-Nitrobencil)piridina ≥98%
4-(4-Nitrobencil)piridina
Purity: 98+%
CAS No.: 1083-48-3
Molecular Formula: C12H10N2O2
Formula Weight: 214.22
Melting Point: 69-72°
Beilstein Reference: 170877
Formula:
C₁₂H₁₀N₂O₂ MW: 214.22 g/mol Pto. de fusión: 69…72 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006445 Núm. CAS: 1083-48-3 EINECS: 214-108-2 |