m-Tolilhidracinio cloruro ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13667.06
A13667.14
A13667.06EA
72.8
EUR
A13667.06
A13667.14
m-Tolilhidracinio cloruro ≥98%
m-Tolilhidracinio cloruro
Purity: 98%
CAS No.: 637-04-7
Molecular Formula: C7H10N2.HCl
Formula Weight: 158.63
Melting Point: ca 193° dec.
Beilstein Reference: 3563995
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00012932
Formula:
C₇H₁₀N₂·HCl Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012932 Núm. CAS: 637-04-7 EINECS: 211-276-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |