2-Fluorofenilhidracinio cloruro ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A13716.03
A13716.06
A13716.03EA
31
EUR
A13716.03
A13716.06
2-Fluorofenilhidracinio cloruro ≥98%
2-Fluorofenilhidracinio cloruro
Purity: 98%
CAS No.: 2924-15-4
Molecular Formula: C6H7FN2.HCl
Formula Weight: 162.60
Melting Point: ca 205° dec.
Beilstein Reference: 3627985
Formula:
C₆H₈ClFN₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012927 Núm. CAS: 2924-15-4 EINECS: 220-885-9 |