3,4-Diclorofenilhidracinio cloruro ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A13906.09
A13906.18
A13906.30
A13906.09EA
70.9
EUR
A13906.09
A13906.18
A13906.30
3,4-Diclorofenilhidracinio cloruro ≥98%
3,4-Diclorofenilhidracinio cloruro
Purity: 98+%
CAS No.: 19763-90-7
Molecular Formula: C6H6Cl2N2.HCl
Formula Weight: 213.50
Melting Point: ca 229° dec.
Beilstein Reference: 3703934
Formula:
C₆H₇Cl₃N₂ Pto. de fusión: ∼ 229 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012937 Núm. CAS: 19763-90-7 EINECS: 243-278-0 |