di-Sodio hidrogenocitrato 1,5-hidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
di-Sodio citrato 1,5-hidrato, Hidrogeno-2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato de disodio 1,5-hidrato, Citrato de disodio 1,5-hidrato
A14001.30
A14001.0B
A14001.0I
A14001.30EA
31.1
EUR
A14001.30
A14001.0B
A14001.0I
di-Sodio hidrogenocitrato 1,5-hidrato ≥99%
di-Sodio hidrogenocitrato 1,5-hidrato
Purity: 99%
CAS No.: 6132-05-4
Molecular Formula: C6H6Na2O7.1.5H2O
Formula Weight: 263.11 (236.09anhy)
Melting Point: 149° dec.
MDL No.: MFCD00150445
Formula:
C₆H₆Na₂O₇·1.5H₂O MW: 263.11 g/mol Pto. de fusión: 149 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150445 Núm. CAS: 6132-05-4 EINECS: 205-623-3 |