2-Clorofenilhidracinio cloruro ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A14136.06
A14136.14
A14136.22
A14136.06EA
33.2
EUR
A14136.06
A14136.14
A14136.22
2-Clorofenilhidracinio cloruro ≥97%
2-Clorofenilhidracinio cloruro
Purity: 97%
CAS No.: 41052-75-9
Molecular Formula: C6H7ClN2.HCl
Formula Weight: 179.05
Melting Point: ca 201° dec.
Beilstein Reference: 3699381
Formula:
C₆H₈Cl₂N₂ Pto. de fusión: ∼ 201 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012928 Núm. CAS: 41052-75-9 EINECS: 255-194-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...