p-Tolilhidracinio cloruro ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Tolilhidrazina clorhidrato, 4-Metilfenilhidracinio cloruro, 4-Metilfenilhidrazina clorhidrato
A14220.06
A14220.14
A14220.22
A14220.06EA
41.3
EUR
A14220.06
A14220.14
A14220.22
p-Tolilhidracinio cloruro ≥98%
p-Tolilhidracinio cloruro
Purity: 98%
CAS No.: 637-60-5
Molecular Formula: C7H10N2.HCl
Formula Weight: 158.63
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 3563996
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00012940
Formula:
C₇H₁₁ClN₂ MW: 158,63 g/mol Pto. de fusión: ∼ 240 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012940 Núm. CAS: 637-60-5 EINECS: 211-295-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |