4-Clorofenilhidracinio cloruro ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14518.06
A14518.14
A14518.22
A14518.06EA
32.5
EUR
A14518.06
A14518.14
A14518.22
4-Clorofenilhidracinio cloruro ≥97%
4-Clorofenilhidracinio cloruro
Purity: 97%
CAS No.: 1073-70-7
Molecular Formula: C6H7ClN2.HCl
Formula Weight: 179.05
Odour: Odourless
Melting Point: ca 216° dec.
Beilstein Reference: 3596254
MDL No.: MFCD00012943
Formula:
C₆H₈Cl₂N₂ Pto. de fusión: ∼ 216 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012943 Núm. CAS: 1073-70-7 EINECS: 214-030-9 |