3-Clorofenilhidracinio cloruro ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Clorofenilhidrazina clorhidrato
A14770.09 A14770.18 A14770.30
A14770.09EA 42 EUR
A14770.09 A14770.18 A14770.30
3-Clorofenilhidracinio cloruro ≥97%
3-Clorofenilhidracinio cloruro
Purity: 97% CAS No.: 2312-23-4 Molecular Formula: C6H7ClN2.HCl Formula Weight: 179.05 Odour: Odourless Melting Point: ca 242° dec. Beilstein Reference: 3565828 MDL No.: MFCD00012935
Formula: C₆H₈Cl₂N₂
MW: 179,05 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 242 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02656655
Núm. CAS: 2312-23-4
EINECS: 219-005-6