2-(Trifluorometil)fenilhidrazina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine, 2-Hydrazinobenzotrifluoride
A14781.03
A14781.06
A14781.03EA
43.2
EUR
A14781.03
A14781.06
2-(Trifluorometil)fenilhidrazina ≥97%
2-(Trifluorometil)fenilhidrazina
Purity: 97%
CAS No.: 365-34-4
Molecular Formula: C7H7F3N2
Formula Weight: 176.14
Melting Point: 57-63°
Beilstein Reference: 641592
Formula:
C₇H₇F₃N₂ Pto. de fusión: 57…63 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052687 Núm. CAS: 365-34-4 |