Fenil vinil sulfona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A14794.03 A14794.06 A14794.14
A14794.03EA 35.9 EUR
A14794.03 A14794.06 A14794.14
Fenil vinil sulfona ≥99%
Fenil vinil sulfona
Purity: 99+% CAS No.: 5535-48-8 Molecular Formula: C8H8O2S Formula Weight: 168.22 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 67-71° Beilstein Reference: 1906894 MDL No.: MFCD00007554
Formula: C₈H₈O₂S
Pto. de fusión: 67…71 °C
Número MDL: MFCD00007554
Núm. CAS: 5535-48-8
EINECS: 226-890-2