tri-Calcio citrato tetrahidrato 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Calcio citrato tetrahidrato
A14828.22 A14828.36
A14828.22EA 28 EUR
A14828.22 A14828.36
tri-Calcio citrato tetrahidrato 96%
tri-Calcio citrato tetrahidrato
Purity: 96% CAS No.: 5785-44-4 Molecular Formula: C12H10Ca3O14.4H2O Formula Weight: 572.60 (500.54anhy) MDL No.: MFCD00150786
Formula: C₁₂H₁₀Ca₃O₁₄·4H₂O
MW: 570.5 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150786
Núm. CAS: 5785-44-4
EINECS: 212-391-7