(Clorometil)dimetilclorosilano ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cloro(clorometil)dimetilsilano
A14899.09
A14899.14
A14899.22
A14899.09EA
41.6
EUR
A14899.09
A14899.14
A14899.22
(Clorometil)dimetilclorosilano ≥98%
(Clorometil)dimetilclorosilano
Purity: 98%
CAS No.: 1719-57-9
Molecular Formula: C3H8Cl2Si
Formula Weight: 143.09
Flash Point: 21°(69°F)
Refractive Index: 1.4370
Odour: Acrid
Boiling Point: 110-113°
Beilstein Reference: 1731933
UN No.: 2985
MDL No.: MFCD00000875
Formula:
C₃H₈Cl₂Si MW: 143,09 g/mol Pto. Ebullición: 110…113 °C Densidad: 1,082 Pto. de inflamación: 21 °C (69 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000875 Núm. CAS: 1719-57-9 EINECS: 217-006-6 UN: 2985 ADR: 3,II |