3,5-Diclorofenilhidracinio cloruro ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3,5-Diclorofenilhidrazina clorhidrato
A15127.06
A15127.14
A15127.06EA
105
EUR
A15127.06
A15127.14
3,5-Diclorofenilhidracinio cloruro ≥97%
3,5-Diclorofenilhidracinio cloruro
Purity: 97%
CAS No.: 63352-99-8
Molecular Formula: C6H6Cl2N2.HCl
Formula Weight: 213.50
Melting Point: ca 204° dec.
Beilstein Reference: 4208459
Formula:
C₆H₇Cl₃N₂ MW: 213.49 g/mol Pto. de fusión: ∼ 204 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012938 Núm. CAS: 63352-99-8 EINECS: 264-109-7 |