Hexacloroestannato de diamonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Hexacloroestannato de amonio
A15152.18 A15152.30
A15152.18EA 63.8 EUR
A15152.18 A15152.30
Hexacloroestannato de diamonio ≥98%
Hexacloroestannato de diamonio
Purity: 98% CAS No.: 16960-53-5 Molecular Formula: (NH4)2SnCl6 Formula Weight: 367.48 Melting Point: dec. MDL No.: MFCD00036340
Formula: H₈Cl₆N₂Sn
Pto. de fusión: Dec.
Densidad: 2,4
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036340
Núm. CAS: 16960-53-5
EINECS: 241-033-2