2-Bromo-5-metoxibenzoato de metilo ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

A15322.06 A15322.14
A15322.06EA 61.3 EUR
A15322.06 A15322.14
2-Bromo-5-metoxibenzoato de metilo ≥98%
2-Bromo-5-metoxibenzoato de metilo

Purity: 98% CAS No.: 35450-36-3 Molecular Formula: C9H9BrO3 Formula Weight: 245.08 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5640 Boiling Point: 271° Beilstein Reference: 2641378 MDL No.: MFCD00051594

Formula: C₉H₉BrO₃
Pto. Ebullición: 271 °C
Densidad: 1,52
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051594
Núm. CAS: 35450-36-3

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR