4-Bromofenilhidracinio cloruro ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A15590.06
A15590.14
A15590.06EA
76.2
EUR
A15590.06
A15590.14
4-Bromofenilhidracinio cloruro ≥97%
4-Bromofenilhidracinio cloruro
Purity: 97%
CAS No.: 622-88-8
Molecular Formula: C6H7BrN2.HCl
Formula Weight: 223.51
Odour: Odourless
Melting Point: ca 215° dec.
Beilstein Reference: 3565838
MDL No.: MFCD00012941
Formula:
C₆H₈BrClN₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012941 Núm. CAS: 622-88-8 EINECS: 255-590-4 |