4-Fluorofenilhidracinio cloruro ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A15624.06
A15624.14
A15624.22
A15624.06EA
48.5
EUR
A15624.06
A15624.14
A15624.22
4-Fluorofenilhidracinio cloruro ≥98%
4-Fluorofenilhidracinio cloruro
Purity: 98%
CAS No.: 823-85-8
Molecular Formula: C6H7FN2.HCl
Formula Weight: 162.60
Melting Point: ca 265° dec.
Beilstein Reference: 3627721
Formula:
C₆H₈ClFN₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012942 Núm. CAS: 823-85-8 EINECS: 212-521-2 |