4-Metoxibenzaldehído dimetilacetal ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
p-(Dimetoximetil)anisol
A15793.14
A15793.18
A15793.30
A15793.36
A15793.14EA
49.7
EUR
A15793.14
A15793.18
A15793.30
A15793.36
4-Metoxibenzaldehído dimetilacetal ≥98%
4-Metoxibenzaldehído dimetilacetal
Purity: 98%
CAS No.: 2186-92-7
Molecular Formula: C10H14O3
Formula Weight: 182.22
Flash Point: 97°(206°F)
Refractive Index: 1.5055
Odour: Pleasant
Boiling Point: 253°
Beilstein Reference: 2048930
MDL No.: MFCD00036507
Formula:
C₁₀H₁₄O₃ MW: 182,22 g/mol Pto. Ebullición: 253 °C Densidad: 1,068 Pto. de inflamación: 97 °C (206 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00036507 Núm. CAS: 2186-92-7 EINECS: 218-577-4 |