Tetrafluoroborato de nitrosio ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A15806.04
A15806.09
A15806.18
A15806.04EA
33.6
EUR
A15806.04
A15806.09
A15806.18
Tetrafluoroborato de nitrosio ≥98%
Tetrafluoroborato de nitrosio
Purity: 98%
CAS No.: 14635-75-7
Molecular Formula: NOBF4
Formula Weight: 116.82
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Irritating
Boiling Point: 250°/0.01mm subl.
Merck Reference: 14,6649
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011433
Formula:
BF₄NO Pto. Ebullición: 250 °C (0,01 mmHg) (subl.) Pto. de fusión: 250 °C (subl.) Densidad: 2,185 |
Número MDL:
MFCD00011433 Núm. CAS: 14635-75-7 EINECS: 238-679-2 UN: 3260 ADR: 8,II Índice Merck: 14,6649 |