Acetato de vinilo ≥99% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Acetic acid vinyl ester
Estabilización: estabilizado con hidroquinona
A16247.0F A16247.AE A16247.AP
A16247.0FEA 70.1 EUR
A16247.0F A16247.AE A16247.AP
Acetato de vinilo ≥99% estabilizado
Acetato de vinilo
Stabilized with 8-12 ppm hydroquinone
Purity: 99% CAS No.: 108-05-4 Molecular Formula: C4H6O2 Formula Weight: 86.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -8°(18°F) Physical Form: Clear liquid Density: 0.932 Refractive Index: 1.3960 Appearance: Colourless Odour: Sweet Melting Point: -100° Boiling Point: 72-73° Beilstein Reference: 1209327 Merck Reference: 14,9992 UN No.: 1301 MDL No.: MFCD00008713
Formula: C₄H₆O₂
MW: 86.09 g/mol
Pto. Ebullición: 72…73 °C
Pto. de fusión: –100 °C
Densidad: 0.932
Pto. de inflamación: –8 °C (18 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008713
Núm. CAS: 108-05-4
EINECS: 203-545-4
UN: 1301
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,9992