2,3-Dimetilfenilhidracinio cloruro ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A16526.06
A16526.14
A16526.06EA
38.9
EUR
A16526.06
A16526.14
2,3-Dimetilfenilhidracinio cloruro ≥97%
2,3-Dimetilfenilhidracinio cloruro
Purity: 97%
CAS No.: 56737-75-8
Molecular Formula: C8H12N2.HCl
Formula Weight: 172.66
Melting Point: ca 210° dec.
Beilstein Reference: 6096287
Formula:
C₈H₁₃ClN₂ Pto. de fusión: ∼ 210 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013380 Núm. CAS: 56737-75-8 |