Oxamato de sodio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A16532.06
A16532.14
A16532.06EA
59.1
EUR
A16532.06
A16532.14
Oxamato de sodio ≥98%
Oxamato de sodio
Purity: 98%
CAS No.: 565-73-1
Molecular Formula: H2NC(O)CO2Na
Formula Weight: 111.03
Melting Point:
Formula:
C₂H₂NNaO₃ Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00044553 Núm. CAS: 565-73-1 EINECS: 209-290-5 |