2-Etilfenilhidrazina clorhidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A16853.09
A16853.18
A16853.30
A16853.09EA
57.2
EUR
A16853.09
A16853.18
A16853.30
2-Etilfenilhidrazina clorhidrato ≥98%
2-Etilfenilhidrazina clorhidrato
Purity: 98%
CAS No.: 19398-06-2
Molecular Formula: C8H12N2.HCl
Formula Weight: 172.66
Melting Point: ca 178° dec.
Beilstein Reference: 3697547
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00071599
Formula:
C₈H₁₃ClN₂ Pto. de fusión: ∼ 178 °C (desc.) Densidad: 1,21 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00071599 Núm. CAS: 19398-06-2 EINECS: 421-460-2 ADR: 9,III |