2,4,6-Tris(2-piridil)-1,3,5-triazina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4,6-Tris(2-piridil)-s-triazina
A17201.06 A17201.14 A17201.22
A17201.06EA 126 EUR
A17201.06 A17201.14 A17201.22
2,4,6-Tris(2-piridil)-1,3,5-triazina ≥98%
2,4,6-Tris(2-piridil)-1,3,5-triazina
Purity: 98% CAS No.: 3682-35-7 Molecular Formula: C18H12N6 Formula Weight: 312.34 Melting Point: 248-252° Beilstein Reference: 282581 Merck Reference: 14,9750 MDL No.: MFCD00006045
Formula: C₁₈H₁₂N₆
MW: 312.33 g/mol
Pto. de fusión: 248…252 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006045
Núm. CAS: 3682-35-7
EINECS: 222-965-9