Bis(4-hidroxifenil) sulfona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4,4'-Dihidroxidifenilsulfona, 4,4'-Sulfonildifenol
A17342.0B A17342.30
A17342.0BEA 150 EUR
A17342.0B A17342.30
Bis(4-hidroxifenil) sulfona ≥99%
Bis(4-hidroxifenil) sulfona
Purity: 99% CAS No.: 80-09-1 Molecular Formula: C12H10O4S Formula Weight: 250.28 Melting Point: 245-250° Beilstein Reference: 2052954
Formula: C₁₂H₁₀O₄S
MW: 250.28 g/mol
Pto. de fusión: 245…250 °C
Densidad: 1.366
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002350
Núm. CAS: 80-09-1
EINECS: 201-250-5