o-Anisato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 2-Methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2-methoxybenzoate, o-Anisic acid methyl ester, 2-Anisic acid methyl ester
A17703.14 A17703.22
A17703.14EA 34.5 EUR
A17703.14 A17703.22
o-Anisato de metilo ≥98%
o-Anisato de metilo
Purity: 98+% CAS No.: 606-45-1 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5340 Odour: Characteristic Boiling Point: 246-248° Beilstein Reference: 2207356 MDL No.: MFCD00008423
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Pto. Ebullición: 246…248 °C
Densidad: 1,160
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008423
Núm. CAS: 606-45-1
EINECS: 210-118-6